Learn More
Fisherbrand™ Tissu filtrant en nylon, 300 x300 mm
Pour tamisage ou filtration de précision des solutions biologiques et chimiques. Les tissus filtrants en nylon Fisherbrand™ 300 x 300 mm sont disponibles dans une gamme complète de porosités.
Marque:  Fisherbrand™ 10X60UM
Code produit. 11724549
  • 483.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 27-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Température de fonctionnement de -40°C à +115°C
  • Excellente compatibilité avec les alcools
  • Résistant aux solvants agressifs
  • Les applications comprennent la filtration par solvant et l’analyse des particules
Spécification
Spécification
60 μm
300mm
Plastique
Nylon
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Fisherbrand™ Tissu filtrant en nylon, 300 x300 mm > Porosité : 60 μm