Learn More
Fisherbrand™ Tissu filtrant en nylon, 300 x300 mm
Pour tamisage ou filtration de précision des solutions biologiques et chimiques. Les tissus filtrants en nylon Fisherbrand™ 300 x 300 mm sont disponibles dans une gamme complète de porosités.
Marque: Fisherbrand™ 10X11UM
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Température de fonctionnement de -40°C à +115°C
- Excellente compatibilité avec les alcools
- Résistant aux solvants agressifs
- Les applications comprennent la filtration par solvant et l’analyse des particules
Spécification
11 μm | |
300mm | |
Plastique | |
Nylon |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Tissu filtrant en nylon, 300 x300 mm > Porosité : 11 μm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu