Learn More
Eppendorf™ Boîtes de congélation en carton revêtu de plastique
Boîtes en carton résistantes à l’eau conçues pour résister à des températures ultra-basses. Les boîtes de congélation en carton à revêtement plastifié Eppendorf™ sont compatibles avec les séparateurs de boîtes (vendus séparément).
4.62€ - 5.46€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
À utiliser avec (application) | Congélateur à ultra-basse température |
Quantité | 1 Pièce |
Largeur (métrique) | 133 mm |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13148333
|
Eppendorf™
B50-SQ |
53 mm | |||||||
13158333
|
Eppendorf™
B75-SQ |
76 mm | |||||||
13168333
|
Eppendorf™
B95-SQ |
102 mm | |||||||
Description
- Carton blanc
- Revêtement résistant à l’eau
- Compatible avec des séparateurs de boîtes (vendus séparément)
Spécification
Blanc | |
Congélateur à ultra-basse température | |
1 Pièce | |
133 mm |