Learn More
Eppendorf™ Boîtes de congélation en carton revêtu de plastique
Boîtes en carton résistantes à l’eau conçues pour résister à des températures ultra-basses. Les boîtes de congélation en carton à revêtement plastifié Eppendorf™ sont compatibles avec les séparateurs de boîtes (vendus séparément).
Marque: Eppendorf™ B95-SQ
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Carton blanc
- Revêtement résistant à l’eau
- Compatible avec des séparateurs de boîtes (vendus séparément)
Spécification
Blanc | |
Boîte pour congélateur KeepIT™-100 | |
Congélateur à ultra-basse température | |
133 mm | |
102 mm |
Carton, plastique | |
Congélateur à ultra-basse température | |
1 Pièce | |
133 mm |