Learn More
Gilson™ Poignées de confort pour pipettes PIPETMAN™
GREENER_CHOICE
À utiliser avec les pipettes multicanaux PIPETMAN Classic, Neo, G et Neo
Marque:  Gilson™ F161485
Code produit. 15777617
  • 905.00€ / 50 pièces
Expédition estimée: 21-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Simple à utiliser et ne nécessite aucun outil
  • Conçu pour aider à réduire la fatigue lors du pipetage
  • Poignée pour aider les tâches quotidiennes de pipetage
  • Aide à réduire le risque de microtraumatismes répétés
  • Autoclavables à 121 °C (252 °F) à 1 atm pendant 20 min
Spécification
Spécification
Bleu
Poignée
Pipettes multicanaux PIPETMAN Classic, Neo, G et Neo
50/boîte