Learn More
Gilson™ Poignées de confort pour pipettes PIPETMAN™
À utiliser avec les pipettes multicanaux PIPETMAN Classic, Neo, G et Neo
67.10€ - 905.00€
Spécification
Couleur | Bleu |
---|---|
Type | Poignée |
À utiliser avec (équipement) | Pipettes multicanaux PIPETMAN Classic, Neo, G et Neo |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15394867
|
Gilson™
F161486 |
3/boîte |
67.10€
3 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15777617
|
Gilson™
F161485 |
50/boîte |
905.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 22-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Simple à utiliser et ne nécessite aucun outil
- Conçu pour aider à réduire la fatigue lors du pipetage
- Poignée pour aider les tâches quotidiennes de pipetage
- Aide à réduire le risque de microtraumatismes répétés
- Autoclavables à 121 °C (252 °F) à 1 atm pendant 20 min
Spécification
Bleu | |
Poignée | |
Pipettes multicanaux PIPETMAN Classic, Neo, G et Neo |