Learn More
Gilson™ Poignées de confort pour pipettes PIPETMAN™
À utiliser avec les pipettes multicanaux PIPETMAN Classic, Neo, G et Neo
Marque: Gilson™ F161486
61.09 EUR valable jusqu'au 2024-09-27
Utilisez le code promo "21716" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Simple à utiliser et ne nécessite aucun outil
- Conçu pour aider à réduire la fatigue lors du pipetage
- Poignée pour aider les tâches quotidiennes de pipetage
- Aide à réduire le risque de microtraumatismes répétés
- Autoclavables à 121 °C (252 °F) à 1 atm pendant 20 min
Spécification
Bleu | |
Poignée | |
Pipettes multicanaux PIPETMAN Classic, Neo, G et Neo | |
3/boîte |