Learn More
PIPES, sel disodique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
56.40€ - 312.00€
Identifiants chimiques
CAS | 76836-02-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H16N2Na2O6S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 346.324 |
Clé InChI | GMHSTJRPSVFLMT-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | 1, 4-Piperazinediethanesulfonic acid disodium salt |
CID PubChem | 173553 |
ChEBI | CHEBI:63055 |
Nom IUPAC | disodium;2-[4-(2-sulfonatoéthyl)pipérazine-1-yl]éthanesulfonate |
SMILES | C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)[O-])CCS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11976521
|
Thermo Scientific Acros
215090250 |
25 g | Flacon en verre |
56.40€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11986521
|
Thermo Scientific Acros
215091000 |
100 g | Flacon en verre |
154.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11996521
|
Thermo Scientific Acros
215092500 |
250 g | Flacon en verre |
312.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
76836-02-7 | |
346.324 | |
1, 4-Piperazinediethanesulfonic acid disodium salt | |
CHEBI:63055 | |
C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)[O-])CCS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
C8H16N2Na2O6S2 | |
GMHSTJRPSVFLMT-UHFFFAOYSA-L | |
173553 | |
disodium;2-[4-(2-sulfonatoéthyl)pipérazine-1-yl]éthanesulfonate |
Spécification
0.050 max. (0.1M in water) at 260nm, 0.050 max. (0.1M in water) at 280nm, 0.050 max. (260nm, 0.1M in water) | |
76836-02-7 | |
9.2 to 10.0 max. (25°C, 1% min. aq. soln.) | |
99% | |
C8H16N2Na2O6S2 | |
GMHSTJRPSVFLMT-UHFFFAOYSA-L | |
disodium;2-[4-(2-sulfonatoéthyl)pipérazine-1-yl]éthanesulfonate | |
173553 | |
346.33 |
PIPES, disodium salt | |
blanc | |
Poudre ou poudre cristalline | |
Authentique | |
1, 4-Piperazinediethanesulfonic acid disodium salt | |
C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)[O-])CCS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] | |
346.324 | |
CHEBI:63055 | |
99% |
RUO – Research Use Only