Learn More
PIPES, sel disodique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11986521
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76836-02-7
Formule moléculaire C8H16N2Na2O6S2
Poids moléculaire (g/mol) 346.324
Clé InChI GMHSTJRPSVFLMT-UHFFFAOYSA-L
Synonyme 1, 4-Piperazinediethanesulfonic acid disodium salt
CID PubChem 173553
ChEBI CHEBI:63055
Nom IUPAC disodium;2-[4-(2-sulfonatoéthyl)pipérazine-1-yl]éthanesulfonate
SMILES C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)[O-])CCS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Absorbance 0.050 max. (0.1M in water) at 260nm, 0.050 max. (0.1M in water) at 280nm, 0.050 max. (260nm, 0.1M in water)
Nom chimique ou matériau PIPES, disodium salt
Couleur Blanc
pH 9.2 to 10.0 max. (25°C, 1% min. aq. soln.)
Forme physique Poudre ou poudre cristalline
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99%
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Poids de la formule 346.33
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • PIPES disodium salt