Learn More
Thermo Scientific Chemicals PIPES, 98,5+ %, pour la biochimie
38.09€ - 1372.83€
Identifiants chimiques
CAS | 5625-37-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H18N2O6S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 302.36 |
Clé InChI | IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1, 4-Piperazinebis(ethanesulfonic acid) |
CID PubChem | 79723 |
ChEBI | CHEBI:44933 |
Nom IUPAC | Acide 2-[4-(2-sulfoéthyl)pipérazin-1-yl]éthanesulfonique |
SMILES | C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10711261
|
Thermo Scientific Chemicals
172610250 |
25 g | Flacon en plastique |
38.09€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10062200
|
Thermo Scientific Chemicals
172611000 |
100 g | Flacon en plastique |
102.51€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10731414
|
Thermo Scientific Chemicals
172615000 |
500 g | Flacon en plastique |
352.76€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11956521
|
Thermo Scientific Chemicals
172610025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
1372.83€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologiqueIdentifiants chimiques
5625-37-6 | |
302.36 | |
1, 4-Piperazinebis(ethanesulfonic acid) | |
CHEBI:44933 | |
C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)O |
C8H18N2O6S2 | |
IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N | |
79723 | |
Acide 2-[4-(2-sulfoéthyl)pipérazin-1-yl]éthanesulfonique |
Spécification
(0.1M in 0.1M NaOH) (1 cm cell), (0.1M in 0.1M NaOH) (1 cm cell) at 0nm, 0.04 max. at 280nm, 0.05 max. at 260nm | |
(0.1M in 0.1M NaOH) (1cm cell) | |
Blanc | |
98.5+% | |
0.5% max. | |
1, 4-Piperazinebis(ethanesulfonic acid) | |
C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)O | |
302.36 | |
CHEBI:44933 | |
≥98.50% |
PIPES | |
5625-37-6 | |
Poudre de microcristaux | |
Authentique | |
C8H18N2O6S2 | |
IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 2-[4-(2-sulfoéthyl)pipérazin-1-yl]éthanesulfonique | |
79723 | |
302.35 | |
Biochimie |
RUO – Research Use Only