Learn More
Thermo Scientific Chemicals PIPES, 98,5+ %, pour la biochimie
Code produit. 10062200
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5625-37-6
Formule moléculaire C8H18N2O6S2
Poids moléculaire (g/mol) 302.36
Clé InChI IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1, 4-Piperazinebis(ethanesulfonic acid)
CID PubChem 79723
ChEBI CHEBI:44933
Nom IUPAC Acide 2-[4-(2-sulfoéthyl)pipérazin-1-yl]éthanesulfonique
SMILES C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)O
Spécification
Absorbance (0.1M in 0.1M NaOH) (1 cm cell), (0.1M in 0.1M NaOH) (1 cm cell) at 0nm, 0.04 max. at 280nm, 0.05 max. at 260nm
Nom chimique ou matériau PIPES
Conditions d’absorbance (0.1M in 0.1M NaOH) (1cm cell)
Couleur Blanc
Forme physique Poudre de microcristaux
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 98.5+%
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 0.5% max.
Conditionnement Flacon en plastique
Poids de la formule 302.35
Pourcentage de pureté ≥98.50%
Qualité Biochimie