Learn More
Pipéridine, Pure, Fisher Chemical
48.65€ - 132.00€
Identifiants chimiques
CAS | 110-89-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H11N |
Poids moléculaire (g/mol) | 85.15 |
Numéro MDL | 5979 |
Clé InChI | NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | hexahydropyridine, azacyclohexane, cyclopentimine, cypentil, hexazane, pentamethyleneimine, piperidin, pentamethylenimine, perhydropyridine, pentamethyleneamine |
CID PubChem | 8082 |
ChEBI | CHEBI:18049 |
Nom IUPAC | pipéridine |
SMILES | C1CCNCC1 |
Description
Identifiants chimiques
110-89-4 | |
85.15 | |
NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N | |
8082 | |
pipéridine |
C5H11N | |
5979 | |
hexahydropyridine, azacyclohexane, cyclopentimine, cypentil, hexazane, pentamethyleneimine, piperidin, pentamethylenimine, perhydropyridine, pentamethyleneamine | |
CHEBI:18049 | |
C1CCNCC1 |
Spécification
Incolore | |
106°C | |
C5H11N | |
hexahydropyridine, azacyclohexane, cyclopentimine, cypentil, hexazane, pentamethyleneimine, piperidin, pentamethylenimine, perhydropyridine, pentamethyleneamine | |
C1CCNCC1 | |
85.15 | |
CHEBI:18049 | |
Flacon en verre revêtu de plastique | |
24.75mmHg at 20°C | |
12.6 |
110-89-4 | |
-11°C | |
5979 | |
NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N | |
pipéridine | |
8082 | |
85.15g/mol | |
1.46 mPaS at 20°C | |
3 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Piperidine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.