Learn More
Pipéridine, Pure, Fisher Chemical
Code produit. 10528820
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur de drogue de catégorie 2 selon le règlement (CE) n ° 273/2004, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur de drogue de catégorie 2 selon le règlement (CE) n ° 273/2004, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Identifiants chimiques
CAS 110-89-4
Formule moléculaire C5H11N
Poids moléculaire (g/mol) 85.15
Numéro MDL 5979
Clé InChI NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexahydropyridine, azacyclohexane, cyclopentimine, cypentil, hexazane, pentamethyleneimine, piperidin, pentamethylenimine, perhydropyridine, pentamethyleneamine
CID PubChem 8082
ChEBI CHEBI:18049
Nom IUPAC pipéridine
SMILES C1CCNCC1
Spécification
Couleur Incolore
Point d’ébullition 106°C
Point de fusion -11°C
Poids de la formule 85.15g/mol
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Viscosité 1.46 mPaS at 20°C
Tension de vapeur 24.75mmHg at 20°C
Densité de vapeur 3
pH 12.6
Quantité 250 mL
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Piperidine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.