Learn More
Brady™ Marqueurs de tuyau sur une carte
European Standard Pipemarkers reinforce safety and aid maintenance.
12.65€ - 13.50€
Spécification
Type d’adhésif | Acrylique, Permanent, Sensible à la pression |
---|---|
Format | Card |
Matériau | Polyester |
Type de produit | Marqueur pour tuyaux |
À utiliser avec (application) | Utilisé pour les marqueurs pour tuyaux et les panneaux de sécurité |
Code produit | Marque | Afficher le texte | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Afficher le texte | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12589737
|
Brady™
N002274 |
CO2 | Noir |
12.65€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12559737
|
Brady™
N001963 |
Air comprimé | Blanc |
12.65€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12579737
|
Brady™
N002811 |
Fuel | Blanc |
12.65€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12599737
|
Brady™
N002317 |
Hélium | Noir |
12.65€
5 pièces |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12569747
|
Brady™
N003263 |
Eau chaude | blanc |
12.65€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12529747
|
Brady™
N003288 |
Eau déionisée | blanc |
12.65€
5 pièces |
Expédition estimée: 04-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12509747
|
Brady™
N002258 |
Azote | Noir |
13.50€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12559747
|
Brady™
N003303 |
Eau froide | Blanc |
12.65€
5 pièces |
Expédition estimée: 04-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Pipemarkers conform to RAL European standard color coding, and for dangerous substances, the Chemical Symbols conform to European Regulations 1271/2008, 790/2009 and 286/2001.
- Danger and hazard symbols , if relevant and necessary, are automatically printed either side of the text, and the Signal word underneath the text, which saves you having to identify the appropriate symbol.
- Markers are printed with a contrasting border in the same color as the text for improved visibility.
Spécification
Acrylique, Permanent, Sensible à la pression | |
Polyester | |
Utilisé pour les marqueurs pour tuyaux et les panneaux de sécurité | |
5 Markers/Card | |
5.91 in. | |
0.47 in. |
Card | |
Marqueur pour tuyaux | |
5 | |
5/Bte | |
150 mm | |
12 mm |