Learn More
Brady™ Marqueurs de tuyau sur une carte
European Standard Pipemarkers reinforce safety and aid maintenance.
Marque: Brady™ N003288
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pipemarkers conform to RAL European standard color coding, and for dangerous substances, the Chemical Symbols conform to European Regulations 1271/2008, 790/2009 and 286/2001.
- Danger and hazard symbols , if relevant and necessary, are automatically printed either side of the text, and the Signal word underneath the text, which saves you having to identify the appropriate symbol.
- Markers are printed with a contrasting border in the same color as the text for improved visibility.
Spécification
Conformité environnementale RoHS, directive européenne 2002/95/CE, directives européennes 67/548 et 88/379 | |
Acrylique, Permanent, Sensible à la pression | |
Card | |
Marqueur pour tuyaux | |
Utilisé pour les marqueurs pour tuyaux et les panneaux de sécurité | |
French | |
5/Bte | |
-40°C à +90°C | |
0.124 mm | |
150 mm | |
12 mm |
Blanche/Vert | |
blanc | |
Polyester | |
Eau déionisée | |
5 | |
5 Markers/Card | |
-40°F to +194°F | |
0.0049 in. | |
5.91 in. | |
0.47 in. |