Learn More
α-pinène, 97 %, stabilisé en présence de α-tocophérol, Thermo Scientific Chemicals
27.03€ - 274.37€
Identifiants chimiques
CAS | 80-56-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H16 |
Poids moléculaire (g/mol) | 136.24 |
Numéro MDL | MFCD00001339 |
Clé InChI | GRWFGVWFFZKLTI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | alpha-pinene, 2-pinene, .alpha.-pinene, acintene a, pinene isomer, 2,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 hept-2-ene, pinene, alpha, pin-2 3-ene, bicyclo 3.1.1 hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl, +-a-pinene |
CID PubChem | 6654 |
ChEBI | CHEBI:36740 |
Nom IUPAC | 4,6,6-triméthylbicyclo[3.1.1]hept-3-ène |
SMILES | CC1=CCC2CC1C2(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10701441
|
Thermo Scientific Acros
164360050 |
5 g | Flacon en verre |
27.03€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10397530
|
Thermo Scientific Acros
164362500 |
250 g | Flacon en verre |
99.19€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10584634
|
Thermo Scientific Acros
164360010 |
1 kg | Flacon en verre |
274.37€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
80-56-8 | |
136.24 | |
GRWFGVWFFZKLTI-UHFFFAOYSA-N | |
6654 | |
4,6,6-triméthylbicyclo[3.1.1]hept-3-ène |
C10H16 | |
MFCD00001339 | |
alpha-pinene, 2-pinene, .alpha.-pinene, acintene a, pinene isomer, 2,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 hept-2-ene, pinene, alpha, pin-2 3-ene, bicyclo 3.1.1 hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl, +-a-pinene | |
CHEBI:36740 | |
CC1=CCC2CC1C2(C)C |
Spécification
α-Pinene | |
80-56-8 | |
100.0 | |
Incolore | |
154.0°C to 157.0°C | |
Authentique | |
C10H16 | |
MFCD00001339 | |
0.85 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in glacial acetic acid,soluble in alcohol,chloroform and ether | |
CC1=CCC2CC1C2(C)C | |
0.8% alpha-tocopherol | |
6654 | |
<7 mm2/s (40°C) | |
97% |
97% | |
96.0 | |
-55.0°C | |
0.8500g/mL | |
38°C | |
96% min. (GC) | |
1.4650 to 1.4670 | |
15, 7556 | |
alpha-pinene, 2-pinene, .alpha.-pinene, acintene a, pinene isomer, 2,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 hept-2-ene, pinene, alpha, pin-2 3-ene, bicyclo 3.1.1 hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl, +-a-pinene | |
GRWFGVWFFZKLTI-UHFFFAOYSA-N | |
4,6,6-triméthylbicyclo[3.1.1]hept-3-ène | |
136.24 | |
CHEBI:36740 | |
136.24 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Liquide et vapeurs inflammables.
Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Nocif en cas d’ingestion.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
Porter des gants de protection et des vêtements de protection.
EN CAS D’INGESTION :Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever imm
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 201-291-9
missing translation for 'rtecsNumber' : DT7000000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- alpha-Pinene
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: .alpha.-Pinene
RUO – Research Use Only