Learn More
α-pinène, 97 %, stabilisé en présence de α-tocophérol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10584634
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80-56-8
Formule moléculaire C10H16
Poids moléculaire (g/mol) 136.24
Numéro MDL MFCD00001339
Clé InChI GRWFGVWFFZKLTI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme alpha-pinene, 2-pinene, .alpha.-pinene, acintene a, pinene isomer, 2,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 hept-2-ene, pinene, alpha, pin-2 3-ene, bicyclo 3.1.1 hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl, +-a-pinene
CID PubChem 6654
ChEBI CHEBI:36740
Nom IUPAC 4,6,6-triméthylbicyclo[3.1.1]hept-3-ène
SMILES CC1=CCC2CC1C2(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau α-Pinene
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -55.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.8500g/mL
Point d’ébullition 154.0°C to 157.0°C
Point d’éclair 38°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4650 to 1.4670
Quantité 1 kg
Merck Index 15, 7556
Gravité spécifique 0.85
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in glacial acetic acid,soluble in alcohol,chloroform and ether
Stabilisateur 0.8% alpha-tocopherol
Viscosité <7 mm2/s (40°C)
Poids de la formule 136.24
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide