Learn More
Thermo Scientific™ Microbilles magnétiques activées au NHS Pierce™
Immobilisez des protéines ou d’autres ligands pour la purification par affinité de séparation magnétique avec ces particules magnétiques enduites de groupes NHS-ester réactifs aux amines.
350.00€ - 1146.00€
Spécification
Concentration Slurry: 10 mg/mL, 1% solids
Contenu et stockage Dès réception, stocker à 4°C. Produit livré avec un bloc de glace.
Fonctionnalité de surface Ester NHS
Granulométrie 1 μm
Forme Liquide
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
12331893
Afficher les documents
Thermo Scientific™
88826
1 ml
350.00€
1mL
12196490
Afficher les documents
Thermo Scientific™
88827
5 ml
1146.00€
5mL
Description
Description
Les microbilles magnétiques activées au NHS Thermo Scientific™ Pierce permettent une conjugaison covalente à base d’amine des protéines en microbilles magnétiques dans un format simple de mélange et de déplacement pour une utilisation dans des expériences de purification par affinité personnalisées.
Les microbilles magnétiques activées contiennent des groupes fonctionnels de N-hydroxysuccinimide (NHS) qui réagissent avec des amines primaires pour former des liaisons amides stables. Après la liaison covalente, les protéines immobilisées sont très résistantes au lessivage de la surface de la microbille. Lorsque les microbilles préparées sont utilisées dans des expériences, la liaison non spécifique est négligeable, car les groupes d’ester NHS non réactifs sont complètement bloqués pendant la procédure de couplage. Ces microbilles magnétiques activées au NHS Pierce peuvent être couplées et traitées manuellement avec un support magnétique ou des plateformes automatiques telles que les instruments Thermo Scientific KingFisher.
Points clés :
  • Haute capacité au moins quatre fois supérieure à celle des microbilles magnétiques activées au NHS des autres fournisseurs
  • Facile à utiliser immobilisation en une simple réaction d’une étape avec un temps de manipulation minimal
  • Sans danger aucun produit chimique dangereux n’est nécessaire (p. ex., cyanoborohydrure de sodium, bromure de cyanogène)
  • Compatible avec les ligands utilisation pour immobiliser avec presque tous les composés contenant des amines primaires ou des ligands d’affinité
  • Faible liaison non spécifique la surface des microbilles est prébloquée et tous les groupes d’esters NHS non réactifs sont complètement éteints
  • Compatible avec le protocole le couplage des protéines aux microbilles et les applications en aval peuvent être réalisées manuellement ou sur plateforme automatisée (p. ex., instruments Thermo Scientific KingFisher)
Recommandées dans les cas suivants :
Immobilisation de ligands pour la purification de protéines recombinantes ; immobilisation d’anticorps pour les immunoprécipitations et les co-immunoprécipitations exemptes de contamination des anticorps dans les éluats ; immobilisation d’anticorps secondaires pour la purification par affinité de sous-types d’anticorps à partir d’ascite, de sérum et de surnageant de culture cellulaire
Spécification
Spécification
Slurry: 10 mg/mL, 1% solids
Ester NHS
Liquide
Recombinant
Microbille magnétique
Dès réception, stocker à 4°C. Produit livré avec un bloc de glace.
1 μm
Pierce™
Amine
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Microbilles magnétiques activées au NHS Pierce™