Learn More
Thermo Scientific™ Microbilles magnétiques activées au NHS Pierce™
Immobilisez des protéines ou d’autres ligands pour la purification par affinité de séparation magnétique avec ces particules magnétiques enduites de groupes NHS-ester réactifs aux amines.
Marque: Thermo Scientific™ 88827
664.90 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les microbilles magnétiques activées au NHS Thermo Scientific™ Pierce permettent une conjugaison covalente à base d’amine des protéines en microbilles magnétiques dans un format simple de mélange et de déplacement pour une utilisation dans des expériences de purification par affinité personnalisées.
Les microbilles magnétiques activées contiennent des groupes fonctionnels de N-hydroxysuccinimide (NHS) qui réagissent avec des amines primaires pour former des liaisons amides stables. Après la liaison covalente, les protéines immobilisées sont très résistantes au lessivage de la surface de la microbille. Lorsque les microbilles préparées sont utilisées dans des expériences, la liaison non spécifique est négligeable, car les groupes d’ester NHS non réactifs sont complètement bloqués pendant la procédure de couplage. Ces microbilles magnétiques activées au NHS Pierce peuvent être couplées et traitées manuellement avec un support magnétique ou des plateformes automatiques telles que les instruments Thermo Scientific KingFisher.Points clés :
Haute capacité au moins quatre fois supérieure à celle des microbilles magnétiques activées au NHS des autres fournisseurs
Facile à utiliser immobilisation en une simple réaction d’une étape avec un temps de manipulation minimal
Sans danger aucun produit chimique dangereux n’est nécessaire (p. ex., cyanoborohydrure de sodium, bromure de cyanogène)
Compatible avec les ligands utilisation pour immobiliser avec presque tous les composés contenant des amines primaires ou des ligands d’affinité
Faible liaison non spécifique la surface des microbilles est prébloquée et tous les groupes d’esters NHS non réactifs sont complètement éteints
Compatible avec le protocole le couplage des protéines aux microbilles et les applications en aval peuvent être réalisées manuellement ou sur plateforme automatisée (p. ex., instruments Thermo Scientific KingFisher)
Recommandées dans les cas suivants :
Immobilisation de ligands pour la purification de protéines recombinantes ; immobilisation d’anticorps pour les immunoprécipitations et les co-immunoprécipitations exemptes de contamination des anticorps dans les éluats ; immobilisation d’anticorps secondaires pour la purification par affinité de sous-types d’anticorps à partir d’ascite, de sérum et de surnageant de culture cellulaire
Spécification
Dès réception, stocker à 4°C. Produit livré avec un bloc de glace. | |
Liquide | |
5 ml | |
Amine |
Ester NHS | |
Pierce™ | |
Recombinant | |
Microbille magnétique |
Sécurité et traitement
- Pierce NHS-Activated Magnetic Beads
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
- H222-rosol extrêmement inflammable.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: N,N-dimethylacetamide
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.