Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ D-Luciferin, Monopotassium Salt
Profitez d’avantages et de hautes performances à un faible coût dans les dosages de rapporteurs de luciférase de luciole avec notre D-luciférine, formulée à plus de 99 % de pureté en tant que sels monosodique et monopotassique.
112.00€ - 760.00€
Spécification
Contenu et stockage | Conserver à ou en dessous de -20°C. |
---|---|
Méthode de détection | Bioluminescent |
À utiliser avec (application) | Dosage de l’ATP, dosage des gènes rapporteurs |
Gamme de produits | Pierce™ |
Propriétés du substrat | Substrat chimique |
Code produit | Marque | Quantité | Forme salée | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Forme salée | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15285723
|
Thermo Scientific™
88291 |
100 mg | Sel monosodique |
112.00€
100mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15225733
|
Thermo Scientific™
88294 |
1 g | Sel monopotassique |
760.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
La D-luciférine Thermo Scientific™ Pierce est synthétisée et fabriquée afin de garantir de hautes performances à un faible coût. Le rapporteur est également testé par HPLC afin d’assurer une chiralité et une activité adéquates.
Nous sommes le seul fournisseur à effectuer des tests de chromatographie liquide à haute performance chirale (HPLC) pour garantir que le produit est non seulement pur mais aussi actif. Notre D-luciférin surpasse ses concurrents la concurrence sur de nombreux points.Spécification
Conserver à ou en dessous de -20°C. | |
Dosage de l’ATP, dosage des gènes rapporteurs | |
Substrat chimique |
Bioluminescent | |
Pierce™ | |
Substrat de luciférase |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.