Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ D-Luciferin, Monopotassium Salt
Profitez d’avantages et de hautes performances à un faible coût dans les dosages de rapporteurs de luciférase de luciole avec notre D-luciférine, formulée à plus de 99 % de pureté en tant que sels monosodique et monopotassique.
Marque: Thermo Scientific™ 88294
506.69 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
La D-luciférine Thermo Scientific™ Pierce est synthétisée et fabriquée afin de garantir de hautes performances à un faible coût. Le rapporteur est également testé par HPLC afin d’assurer une chiralité et une activité adéquates.
Nous sommes le seul fournisseur à effectuer des tests de chromatographie liquide à haute performance chirale (HPLC) pour garantir que le produit est non seulement pur mais aussi actif. Notre D-luciférin surpasse ses concurrents la concurrence sur de nombreux points.Spécification
Conserver à ou en dessous de -20°C. | |
Dosage de l’ATP, dosage des gènes rapporteurs | |
Pierce™ | |
1 g | |
Substrat chimique |
Bioluminescent | |
D-luciférine, sel de monopotassium | |
> 99% | |
Sel monopotassique | |
Substrat de luciférase |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.