Learn More
Thermo Scientific™ BS(PEG)5 (PEGylated bis(sulfosuccinimidyl)suberate)
Réticulez les amines aux amines avec ces longs agents de réticulation (21.7A et 35.8A) contenant des groupes d’esters NHS et des bras espaceurs PEG à 5 ou 9 unités qui améliorent la solubilité des protéines.
264.00€ - 371.00€
Spécification
Réactivité chimique | Amine-Amine |
---|---|
Cleavable | Non |
Description | BS(PEG)5 |
Poids moléculaire | 532,5 |
Pégylé | Oui |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15930463
|
Thermo Scientific™
A35396 |
10 x 1 mg |
264.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11821245
|
Thermo Scientific™
21581 |
100 mg |
371.00€
100mg |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les agents de réticulation BS(PEG)n Pierce Thermo Scientific™ incluent les composés BS(PEG)5 et BS(PEG)9, qui sont des composés PEG activés par l’ester de bis-succinimide pour la réticulation entre les amines primaires dans les protéines et d’autres molécules.
- Un composé PEG activé par l’ester de bis-succinimide pour la réticulation entre les amines primaires (-NH2) dans les protéines et d’autres molécules
- Les groupes ester N-hydroxysuccinimide (NHS) situés à l’une des extrémités de l’espaceur PEG5 réagissent spécifiquement et efficacement avec les groupes amino de lysine et d’extrémité N-terminale au pH entre 7 et 9 pour former des liaisons amides stables.
- Les produits Thermo Scientific No-Weigh sont des réactifs spéciaux fournis dans un format pré-aliquoté
- L’emballage pré-pesé évite la perte de réactivité et la contamination des réactifs au fil du temps en évitant l’ouverture et la fermeture répétitives du flacon
- Permet l’utilisation d’un flacon de réactif frais à chaque fois, éliminant ainsi les tracas liés à la pesée de petites quantités de réactifs et réduisant les préoccupations quant à la stabilité des réactifs
Caractéristiques de BS(PEG)5 :
- Groupes de réactifs : ester sulfo-NHS (deux extrémités)
- Réactif vers : groupes amino (amines primaires)
- Les esters NHS réagissent avec les groupes NH2 à un pH entre 7 et 9, formant des liaisons amides stables
- Hydrosoluble ; comparer avec les BS3 non pegylés (également solubles) et les DSS (insolubles dans l’eau)
- Imperméable aux membranes, autorisant ainsi le marquage de la surface cellulaire
- Protéines ou peptides de réticulation irréversible par bras espaceurs en polyéthylèneglycol (PEG) flexibles
- Les bras espaceurs en PEG contribuent à maintenir la solubilité du conjugué
- Composé pur avec structure définie et poids moléculaire, garantissant des effets reproductibles de modification des protéines
- L’espaceur PEG offre des avantages uniques, notamment une stabilité accrue, une tendance réduite à l’agrégation et une immunogénicité réduite
- Idéal pour les conjugaisons de petites molécules ou de peptides
Autres noms pour BS(PEG)n :
- Bis-NHS-dPEG
- NHS-PEG-NHS
- BS(PEO)5
- Bis(NHS)PEO5
- BS-PEO9
- Ester dPEG NHS
- Ester bis-succinimide PEG 400
Spécification
Amine-Amine | |
BS(PEG)5 | |
Oui | |
À réception, conservez sous forme déshydratée à -20°C. | |
Marquage chimique | |
Ester sulfo-NHS | |
Eau | |
Oui |
Non | |
532,5 | |
21,7 Å | |
Non | |
Homobifonctionnels | |
Moyen (10 à 30 Å) | |
Étalon, à usage unique | |
Réticulateur |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.