Learn More
Thermo Scientific™ BS(PEG)5 (PEGylated bis(sulfosuccinimidyl)suberate)
Réticulez les amines aux amines avec ces longs agents de réticulation (21.7A et 35.8A) contenant des groupes d’esters NHS et des bras espaceurs PEG à 5 ou 9 unités qui améliorent la solubilité des protéines.
Marque:  Thermo Scientific™ 21581
Code produit. 11821245
  • 371.00€ / 100mg
Expédition estimée: 25-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les agents de réticulation BS(PEG)n Pierce Thermo Scientific™ incluent les composés BS(PEG)5 et BS(PEG)9, qui sont des composés PEG activés par l’ester de bis-succinimide pour la réticulation entre les amines primaires dans les protéines et d’autres molécules.
  • Un composé PEG activé par l’ester de bis-succinimide pour la réticulation entre les amines primaires (-NH2) dans les protéines et d’autres molécules
  • Les groupes ester N-hydroxysuccinimide (NHS) situés à l’une des extrémités de l’espaceur PEG5 réagissent spécifiquement et efficacement avec les groupes amino de lysine et d’extrémité N-terminale au pH entre 7 et 9 pour former des liaisons amides stables
  • Les produits Thermo Scientific No-Weigh sont des réactifs spéciaux fournis dans un format pré-aliquoté
  • L’emballage pré-pesé évite la perte de réactivité et la contamination des réactifs au fil du temps en évitant l’ouverture et la fermeture répétitives du flacon
  • Permet l’utilisation d’un flacon de réactif frais à chaque fois, éliminant ainsi les tracas liés à la pesée de petites quantités de réactifs et réduisant les préoccupations quant à la stabilité des réactifs
Caractéristiques de BS(PEG)5 :
  • Groupes réactifs : ester sulfo-NHS (les deux extrémités)
  • Réactif vers : groupes amino (amines primaires)
  • Les esters NHS réagissent avec les groupes—NH2 à un pH entre 7 et 9, formant des liaisons amides stables
  • Hydrosoluble ; comparer avec les BS3 non pegylés (également solubles) et les DSS (insolubles dans l’eau)
  • Imperméable aux membranes, autorisant ainsi le marquage de la surface cellulaire
  • Protéines ou peptides de réticulation irréversible par bras espaceurs en polyéthylèneglycol (PEG) flexibles
  • Les bras espaceurs en PEG contribuent à maintenir la solubilité du conjugué
  • Composé pur avec structure définie et poids moléculaire, garantissant des effets reproductibles de modification des protéines
  • L’espaceur PEG offre des avantages uniques, notamment une stabilité accrue, une tendance réduite à l’agrégation et une immunogénicité réduite
  • Idéal pour les conjugaisons de petites molécules ou de peptides
Autres noms pour BS(PEG)n :
  • Bis-NHS-dPEG
  • NHS-PEG-NHS
  • BS(PEO)5
  • Bis(NHS)PEO5
  • BS-PEO9
  • Ester NHS dPEG
  • Ester de bis-succinimide PEG 400
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Amine-Amine
BS(PEG)5
Oui
À réception, conservez sous forme déshydratée à -20°C.
Température ambiante
Marquage chimique
Ester NHS
Liquide
Eau
Oui
Non
532,5
21,7 Å
Non
Pierce™
Homobifonctionnels
Milieu (10 à 30 Å)
100 mg
Étalon, à usage unique
Réticulateur