Learn More
Thermo Scientific™ Phusion™ HF and GC Buffer Packs
5X Phusion Green buffers include a density reagent and two tracking dyes for direct loading of PCR products on a gel.
33.15€ - 38.26€
Spécification
Polymérase | ADN polymérase Phusion haute fidélité |
---|---|
Conditions d’expédition | Wet or Dry Ice |
À utiliser avec (application) | PCR standard, High-fidelity PCR |
Matériau de départ | ADN |
Volume | 4 x 1,5 mL |
Code produit | Marque | Type de produit | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10492088
|
Thermo Scientific™
F518L |
HF Buffer Pack | Colorless |
33.28€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10584578
|
Thermo Scientific™
F519L |
GC Buffer Pack | Colorless |
33.17€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10226009
|
Thermo Scientific™
F520L |
Detergent-free FF Buffer Pack | Colorless |
37.97€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10333609
|
Thermo Scientific™
F521L |
Detergent-free GC Buffer Pack | Colorless |
38.26€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13525170
|
Thermo Scientific™
F538L |
HF Buffer Pack | Green |
33.28€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13535170
|
Thermo Scientific™
F539L |
GC Buffer Pack | Green |
33.15€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The error rate of Phusion DNA Polymerase in HF Buffer (4.4 x 10-7) is lower than that in GC Buffer (9.5 x 10-7). Therefore, the HF Buffer should be used as the default buffer for high-fidelity amplification. However, GC Buffer can improve the performance of Phusion DNA Polymerase on some difficult or long templates, such as GC-rich templates or those with complex secondary structures. For applications such as microarray or DHPLC, where the DNA templates need to be free of detergents, we recommend using detergent-free reaction buffers.
5X Phusion Green Buffers include a density reagent and two tracking dyes for direct loading of PCR products on a gel. The colored buffers do not interfere with the enzyme performance and are compatible with downstream applications such as DNA sequencing, ligation and restriction digestion.
Two optimized buffers are available for Thermo Scientific Phusion High-Fidelity DNA Polymerases:
- 5X Phusion HF Buffer (F-518L, F-538L (Phusion Green), F-520L (Detergent-free))
- 5X Phusion GC Buffer (F-519L, F-539L (Phusion Green), F-521L (Detergent-free))
Spécification
ADN polymérase Phusion haute fidélité | |
PCR standard, High-fidelity PCR | |
4 x 1,5 mL |
Wet or Dry Ice | |
ADN |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.