Learn More
Chlorure de phtaloyle, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
41.91€ - 148.74€
Identifiants chimiques
CAS | 88-95-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H4Cl2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 203.018 |
Numéro MDL | MFCD00000666 |
Clé InChI | FYXKZNLBZKRYSS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | phthaloyl chloride, phthaloyl dichloride, phthalic chloride, phthalyl chloride, phthalic dichloride, phthalic acid dichloride, phthalyl dichloride, 1,2-benzenedicarbonyl dichloride, o-phthaloyl dichloride, phthaloyldichloride |
CID PubChem | 6955 |
Nom IUPAC | Chlorure de benzène-1,2-dicarbonyle |
SMILES | C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)C(=O)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11332696
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L08753.22 |
100 g |
41.91€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11342696
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L08753.36 |
500 g |
148.74€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Phthaloyl chloride is used for the preparation of volatile acid chlorides from the acids. It acts as a trapping agent for the nitrite ion in the fluorodenitration of aromatic substrates with potassium fluoride. It serves as an additive in polymers and fibers to improve the color stability. It is used as an ingredient in ceramic mold binders, as a stabilizer for polymers and in reverse osmosis membranes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chlorure de phtaloyle est utilisé pour la préparation de chlorures d’acides volatils à partir des acides. Il agit comme agent de piégeage de l’ion nitrite dans la fluorodénitration de substrats aromatiques avec du fluorure de potassium. Il sert d’additif dans les polymères et les fibres pour améliorer la stabilité de la couleur. Il est utilisé comme ingrédient dans les liants de moules céramiques, comme stabilisant pour les polymères et dans les membranes d’osmose inverse.
Solubilité
Miscible à l’éther.
Remarques
Sensible à l’humidité. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec l’eau, les alcools, les agents oxydants et les bases fortes.
Identifiants chimiques
88-95-9 | |
203.018 | |
FYXKZNLBZKRYSS-UHFFFAOYSA-N | |
6955 | |
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)C(=O)Cl |
C8H4Cl2O2 | |
MFCD00000666 | |
phthaloyl chloride, phthaloyl dichloride, phthalic chloride, phthalyl chloride, phthalic dichloride, phthalic acid dichloride, phthalyl dichloride, 1,2-benzenedicarbonyl dichloride, o-phthaloyl dichloride, phthaloyldichloride | |
Chlorure de benzène-1,2-dicarbonyle |
Spécification
Phthaloyl chloride | |
12°C | |
276°C | |
C8H4Cl2O2 | |
MFCD00000666 | |
608200 | |
14,7375 | |
Miscible with ether. | |
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)C(=O)Cl | |
203.018 | |
203.03 |
88-95-9 | |
1.409 | |
151°C (304°F) | |
1.568 | |
UN3265 | |
Moisture sensitive | |
phthaloyl chloride, phthaloyl dichloride, phthalic chloride, phthalyl chloride, phthalic dichloride, phthalic acid dichloride, phthalyl dichloride, 1,2-benzenedicarbonyl dichloride, o-phthaloyl dichloride, phthaloyldichloride | |
FYXKZNLBZKRYSS-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de benzène-1,2-dicarbonyle | |
6955 | |
94% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P271-P272-P280-P285-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P333+P313-P363-P501c
H312-H314-H317-H334-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 201-869-0
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote
- Phthaloyl chloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H312-Nocif par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 1,2-Benzenedicarbonyl dichloride, Phthalic acid