Learn More
Chlorure de phtaloyle, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11342696
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Phthaloyl chloride is used for the preparation of volatile acid chlorides from the acids. It acts as a trapping agent for the nitrite ion in the fluorodenitration of aromatic substrates with potassium fluoride. It serves as an additive in polymers and fibers to improve the color stability. It is used as an ingredient in ceramic mold binders, as a stabilizer for polymers and in reverse osmosis membranes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de phtaloyle est utilisé pour la préparation de chlorures d’acides volatils à partir des acides. Il agit comme agent de piégeage de l’ion nitrite dans la fluorodénitration de substrats aromatiques avec du fluorure de potassium. Il sert d’additif dans les polymères et les fibres pour améliorer la stabilité de la couleur. Il est utilisé comme ingrédient dans les liants de moules céramiques, comme stabilisant pour les polymères et dans les membranes d’osmose inverse.
Solubilité
Miscible à l’éther.
Remarques
Sensible à l’humidité. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec l’eau, les alcools, les agents oxydants et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88-95-9
Formule moléculaire C8H4Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 203.018
Numéro MDL MFCD00000666
Clé InChI FYXKZNLBZKRYSS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phthaloyl chloride, phthaloyl dichloride, phthalic chloride, phthalyl chloride, phthalic dichloride, phthalic acid dichloride, phthalyl dichloride, 1,2-benzenedicarbonyl dichloride, o-phthaloyl dichloride, phthaloyldichloride
CID PubChem 6955
Nom IUPAC Chlorure de benzène-1,2-dicarbonyle
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Phthaloyl chloride
Point de fusion 12°C
Densité 1.409
Point d’ébullition 276°C
Point d’éclair 151°C (304°F)
Indice de réfraction 1.568
Quantité 500 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 608200
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,7375
Informations sur la solubilité Miscible with ether.
Poids de la formule 203.03
Pourcentage de pureté 94%