Learn More
Morceau de phosphore, rouge, Puratronic™, 99,999+ % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
50.85€ - 908.00€
Identifiants chimiques
CAS 7723-14-0
Formule moléculaire P
Poids moléculaire (g/mol) 30.97
Numéro MDL MFCD00133771
Clé InChI OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme red, acmc-20 ajw2
CID PubChem 5462309
ChEBI CHEBI:30207
Nom IUPAC phosphore
SMILES [P]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11320899
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
010670.03
1 g
50.85€
1g
11340899
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
010670.09
10 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11330899
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
010670.18
50 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7723-14-0
30.97
OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N
5462309
phosphore
P
MFCD00133771
red, acmc-20 ajw2
CHEBI:30207
[P]
Spécification
Phosphorus lump, red
Marron à rouge
Puratronic™, 99.999+% (metals basis)
MFCD00133771
red, acmc-20 ajw2
OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N
phosphore
5462309
300°C
7100 hPa (5325 mm Hg)
7723-14-0
Liquid
P
1338
Miscible with water
[P]
30.97
CHEBI:30207
Powder or Lump
1.701 g/cm3 (14.195 lb./gal)
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Hazard statements
H228 Flammable solid
Precautionary statements
  • P210 Keep away from heat/sparks/open fl ames/hot surfaces. No smoking.
  • P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P240 Ground/bond container and receiving equipment.
  • P241 Use explosion-pr oof electrical/ventila ting/lighting/equipment.
  • P370+P378 In case of fire: Use for ex tinction: CO2, powder or water spray.
Danger
missing translation for 'dotInformation' : 4.1 Flammable solids
missing translation for 'einecsNumber' : 231-768-7
missing translation for 'rtecsNumber' : TH3495000
missing translation for 'tsca' : YEs