Learn More
Acide phosphorique, Puriss., conforme aux spécifications analytiques de BP, FCC, NF, Ph. Eur., 85,0-88,0 %, Honeywell Fluka™
Puriss., conforme aux spécifications analytiques de BP, FCC, NF, Ph. Eur., 85,0-88,0%
113.94€ - 854.91€
Identifiants chimiques
CAS | 7664-38-2 |
---|---|
Formule moléculaire | H3O4P |
Poids moléculaire (g/mol) | 97.994 |
Numéro MDL | MFCD00011340 |
Clé InChI | NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico |
CID PubChem | 1004 |
ChEBI | CHEBI:26078 |
Nom IUPAC | acide phosphorique |
SMILES | OP(=O)(O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15640710
![]() |
Honeywell-Fluka
04107-1L |
1 L |
113.94€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15650710
![]() |
Honeywell-Fluka
04107-2.5L |
2,5 L |
288.35€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15690710
![]() |
Honeywell-Fluka
04107-5L |
5 L |
340.42€
5L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15600720
|
Honeywell-Fluka
04107-6X1L |
6 x 1 L |
541.69€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15670710
![]() |
Honeywell-Fluka
04107-4X2.5L |
4 x 2,5 L |
854.91€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15630710
|
Honeywell-Fluka
04107-10L |
10 L | N/A | N/A | N/A | |||||
15680710
|
Honeywell-Fluka
04107-4X5L |
4 x 5 L | N/A | N/A | N/A | |||||
15660710
![]() |
Honeywell-Fluka
04107-45KG |
45kg |
491.22€
45kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
7664-38-2 | |
97.994 | |
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N | |
1004 | |
acide phosphorique |
H3O4P | |
MFCD00011340 | |
orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico | |
CHEBI:26078 | |
OP(=O)(O)O |
Spécification
Phosphoric Acid | |
7664-38-2 | |
1,685 g/ml à 25 °C | |
H3O4P | |
MFCD00011340 | |
1921286 | |
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N | |
acide phosphorique | |
1004 | |
98g/mol |
Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, NF, FCC | |
85 à 88,0 % | |
5 mmHg (25°C), 2,2 mmHg (20°C) | |
H3PO4 | |
1805 | |
orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico | |
OP(=O)(O)O | |
97.994 | |
CHEBI:26078 | |
puriss. |
Sécurité et traitement
P280-P305 + P351 + P338-P310
H290-H314
missing translation for 'einecsNumber' : 231-633-2
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Phosphoric acid
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Orthophosphoric acid
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide phosphorique, Puriss., conforme aux spécifications analytiques de BP, FCC, NF, Ph. Eur., 85,0-88,0 %, Honeywell Fluka™