Learn More
Acide phosphorique, Puriss., conforme aux spécifications analytiques de BP, FCC, NF, Ph. Eur., 85,0-88,0 %, Honeywell Fluka™
Code produit. 15630710
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
5 L
10 L
4 x 2,5 L
45kg
4 x 5 L
6 x 1 L
Puriss., conforme aux spécifications analytiques de BP, FCC, NF, Ph. Eur., 85,0-88,0 %
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7664-38-2
Formule moléculaire H3O4P
Poids moléculaire (g/mol) 97.994
Numéro MDL MFCD00011340
Clé InChI NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
CID PubChem 1004
ChEBI CHEBI:26078
Nom IUPAC phosphoric acid
SMILES OP(=O)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphoric Acid
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, NF, FCC
Concentration 85 to 88.0%
Densité 1.685g/mL at 25°C
Tension de vapeur 5mmHg (25°C), 2.2mmHg (20°C)
Quantité 10 L
Formule linéaire H3PO4
Numéro UN 1805
Beilstein 1921286
Poids de la formule 98g/mol
Qualité puriss.