Learn More
Phosphoric acid, ACS Reagent, ≥85 wt. % in H2O, Honeywell Fluka™
ACS Reagent,≥85 wt. % in H2O
48.62€ - 245.56€
Identifiants chimiques
CAS | 7664-38-2, 7732-18-5 |
---|---|
Formule moléculaire | H3O4P |
Poids moléculaire (g/mol) | 97.994 |
Numéro MDL | MFCD00011340 |
Clé InChI | NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico |
CID PubChem | 1004 |
ChEBI | CHEBI:26078 |
Nom IUPAC | acide phosphorique |
SMILES | OP(=O)(O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15655530
|
Honeywell-Fluka
438081-500ML |
500 mL | Flacon poly | ||||||
15635530
|
Honeywell-Fluka
438081-2.5L |
2.5 L | Poly Bottle | ||||||
15665530
|
Honeywell-Fluka
438081-6X500ML |
6 x 500 mL | Flacon poly | ||||||
Description
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Identifiants chimiques
7664-38-2, 7732-18-5 | |
97.994 | |
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N | |
1004 | |
acide phosphorique |
H3O4P | |
MFCD00011340 | |
orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico | |
CHEBI:26078 | |
OP(=O)(O)O |
Spécification
Phosphoric acid | |
7664-38-2, 7732-18-5 | |
158°C | |
<90.0000%, <20.0000% | |
H3O4P | |
MFCD00011340 | |
1921286 | |
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N | |
acide phosphorique | |
1004 | |
98 | |
Réactif ACS |
ACS Reagent, ≥85 wt.% in H2O | |
∼40°C (literature) | |
≥70.0000%, ≥10.0000% | |
1.685 g/mL at 25 °C(lit.) | |
H3PO4 | |
UN1805 | |
orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico | |
OP(=O)(O)O | |
97.994 | |
CHEBI:26078 | |
>85% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 900 days from date of manufacture
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group:3: III; Proper Shipping Name: Phosphoric acid solution
missing translation for 'einecsNumber' : 231-633-2
Recommended Storage : Temp. ambiante
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Phosphoric acid
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Orthophosphoric acid