Learn More
Phosphoric acid, ACS Reagent, ≥85 wt. % in H2O, Honeywell Fluka™
Code produit. 15635530
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
6 x 500 mL
Conditionnement:
Flacon poly
Poly Bottle
ACS Reagent,≥85 wt. % in H2O
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7664-38-2, 7732-18-5
Formule moléculaire H3O4P
Poids moléculaire (g/mol) 97.994
Numéro MDL MFCD00011340
Clé InChI NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
CID PubChem 1004
ChEBI CHEBI:26078
Nom IUPAC phosphoric acid
SMILES OP(=O)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphoric acid
Note relative au nom ACS Reagent, ≥85 wt.% in H2O
Point de fusion ∼40°C (literature)
Point d’ébullition 158°C
% min. CAS ≥70.0000%, ≥10.0000%
% max. CAS <90.0000%, <20.0000%
Densité 1.685 g/mL at 25 °C(lit.)
Conditionnement Poly Bottle
Quantité 2.5 L
Formule linéaire H3PO4
Numéro UN UN1805
Beilstein 1921286
Poids de la formule 98
Pourcentage de pureté >85%
Qualité ACS Reagent
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phosphoric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Orthophosphoric acid