Learn More
Trimère de chlorure phosphonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
19.10€ - 120.00€
Identifiants chimiques
CAS | 940-71-6 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl6N3P3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 347.65 |
Numéro MDL | MFCD00006474 |
Clé InChI | UBIJTWDKTYCPMQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | phosphonitrilic chloride trimer, hexachlorocyclotriphosphazene, hexachlorophosphazene, triphosphonitrilic chloride, triphosphonitrile chloride, hexachlorotriphosphonitrile, cyclophosphazene dichloride trimer, hexachlorocyclophosphazatriene, hexachlorocyclotriphosphazatriene, phosphononitrilic chloride trimer |
CID PubChem | 220225 |
Nom IUPAC | 2,2,4,4,6,6-hexachloro-1,3,5-triaza-2$l^{5},4$l^{5},6$l^{5}-triphosphacyclohexa-1,3,5-triène |
SMILES | N1=P(N=P(N=P1(Cl)Cl)(Cl)Cl)(Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10367400
|
Thermo Scientific Acros
174280050 |
5 g | Flacon en verre |
19.10€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10572771
|
Thermo Scientific Acros
174280250 |
25 g | Flacon en verre |
53.70€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10530414
|
Thermo Scientific Acros
174281000 |
100 g | Flacon en verre |
120.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
940-71-6 | |
347.65 | |
UBIJTWDKTYCPMQ-UHFFFAOYSA-N | |
220225 | |
N1=P(N=P(N=P1(Cl)Cl)(Cl)Cl)(Cl)Cl |
Cl6N3P3 | |
MFCD00006474 | |
phosphonitrilic chloride trimer, hexachlorocyclotriphosphazene, hexachlorophosphazene, triphosphonitrilic chloride, triphosphonitrile chloride, hexachlorotriphosphonitrile, cyclophosphazene dichloride trimer, hexachlorocyclophosphazatriene, hexachlorocyclotriphosphazatriene, phosphononitrilic chloride trimer | |
2,2,4,4,6,6-hexachloro-1,3,5-triaza-2$l^{5},4$l^{5},6$l^{5}-triphosphacyclohexa-1,3,5-triène |
Spécification
Phosphonitrilic chloride trimer | |
940-71-6 | |
Cl6N3P3 | |
02,206; 04,386; 06,469 | |
Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in ether, benzene, toluene | |
N1=P(N=P(N=P1(Cl)Cl)(Cl)Cl)(Cl)Cl | |
347.65 | |
347.65 | |
1.98 |
111.0°C to 115.0°C | |
98% | |
MFCD00006474 | |
phosphonitrilic chloride trimer, hexachlorocyclotriphosphazene, hexachlorophosphazene, triphosphonitrilic chloride, triphosphonitrile chloride, hexachlorotriphosphonitrile, cyclophosphazene dichloride trimer, hexachlorocyclophosphazatriene, hexachlorocyclotriphosphazatriene, phosphononitrilic chloride trimer | |
UBIJTWDKTYCPMQ-UHFFFAOYSA-N | |
2,2,4,4,6,6-hexachloro-1,3,5-triaza-2$l^{5},4$l^{5},6$l^{5}-triphosphacyclohexa-1,3,5-triène | |
220225 | |
98% | |
1.9800g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Réagit violemment au contact de l’eau.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 213-376-8
- Phosphonitrilic chloride trimer
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.