Learn More
Trimère de chlorure phosphonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10530414
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 940-71-6
Formule moléculaire Cl6N3P3
Poids moléculaire (g/mol) 347.65
Numéro MDL MFCD00006474
Clé InChI UBIJTWDKTYCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phosphonitrilic chloride trimer, hexachlorocyclotriphosphazene, hexachlorophosphazene, triphosphonitrilic chloride, triphosphonitrile chloride, hexachlorotriphosphonitrile, cyclophosphazene dichloride trimer, hexachlorocyclophosphazatriene, hexachlorocyclotriphosphazatriene, phosphononitrilic chloride trimer
CID PubChem 220225
Nom IUPAC 2,2,4,4,6,6-hexachloro-1,3,5-triaza-2$l^{5},4$l^{5},6$l^{5}-triphosphacyclohexa-1,3,5-triène
SMILES N1=P(N=P(N=P1(Cl)Cl)(Cl)Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphonitrilic chloride trimer
Point de fusion 111.0°C to 115.0°C
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 98%
Fieser 02,206; 04,386; 06,469
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in ether,benzene,toluene
Poids de la formule 347.65
Pourcentage de pureté 98%
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 1.98
Densité 1.9800g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phosphonitrilic chloride trimer
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.