Learn More
Phényltriméthylsilane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
28.80€ - 82.10€
Identifiants chimiques
CAS | 768-32-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H14Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 150.30 |
Numéro MDL | MFCD00008271 |
Clé InChI | KXFSUVJPEQYUGN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | phenyltrimethylsilane, trimethyl phenyl silane, silane, trimethylphenyl, trimethylsilyl benzene, unii-px1sg1q5yp, benzene, trimethylsilyl, silane, trimethyl phenyl, px1sg1q5yp, phenyl trimethylsilane, trimethyl-phenylsilane |
CID PubChem | 69849 |
Nom IUPAC | trimethyl(phenyl)silane |
SMILES | C[Si](C)(C)C1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11397875
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L02876.06 |
5 g |
28.80€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11307885
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L02876.14 |
25 g |
82.10€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl est utilisé comme intermédiaire pour la synthèse pharmaceutique et organique.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger avec l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
Identifiants chimiques
768-32-1 | |
150.30 | |
KXFSUVJPEQYUGN-UHFFFAOYSA-N | |
69849 | |
C[Si](C)(C)C1=CC=CC=C1 |
C9H14Si | |
MFCD00008271 | |
phenyltrimethylsilane, trimethyl phenyl silane, silane, trimethylphenyl, trimethylsilyl benzene, unii-px1sg1q5yp, benzene, trimethylsilyl, silane, trimethyl phenyl, px1sg1q5yp, phenyl trimethylsilane, trimethyl-phenylsilane | |
trimethyl(phenyl)silane |
Spécification
169°C to 170°C | |
768-32-1 | |
MFCD00008271 | |
1855012 | |
phenyltrimethylsilane, trimethyl phenyl silane, silane, trimethylphenyl, trimethylsilyl benzene, unii-px1sg1q5yp, benzene, trimethylsilyl, silane, trimethyl phenyl, px1sg1q5yp, phenyl trimethylsilane, trimethyl-phenylsilane | |
KXFSUVJPEQYUGN-UHFFFAOYSA-N | |
trimethyl(phenyl)silane | |
69849 | |
98% | |
0.871 |
Phenyltrimethylsilane | |
C9H14Si | |
UN1993 | |
40°C (104°F) | |
Not miscible or difficult to mix with water. | |
C[Si](C)(C)C1=CC=CC=C1 | |
150.30 | |
150.3 | |
1.49 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H226-H315-H319
Flammable liquid and vapor.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group: III; Proper Shipping Name: FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 212-192-5
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche