Learn More
Phényltriméthylsilane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11397875
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pour la synthèse pharmaceutique et organique.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger avec l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 768-32-1
Formule moléculaire C9H14Si
Poids moléculaire (g/mol) 150.30
Numéro MDL MFCD00008271
Clé InChI KXFSUVJPEQYUGN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenyltrimethylsilane, trimethyl phenyl silane, silane, trimethylphenyl, trimethylsilyl benzene, unii-px1sg1q5yp, benzene, trimethylsilyl, silane, trimethyl phenyl, px1sg1q5yp, phenyl trimethylsilane, trimethyl-phenylsilane
CID PubChem 69849
Nom IUPAC trimethyl(phenyl)silane
SMILES C[Si](C)(C)C1=CC=CC=C1
Spécification
Point d’ébullition 169°C to 170°C
Nom chimique ou matériau Phenyltrimethylsilane
Quantité 5 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1855012
Point d’éclair 40°C (104°F)
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix with water.
Poids de la formule 150.3
Pourcentage de pureté 98%
Indice de réfraction 1.49
Densité 0.871