Learn More
Phényltriméthoxysilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
27.30€ - 185.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2996-92-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H14O3Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 198.29 |
Numéro MDL | MFCD00025689 |
Clé InChI | ZNOCGWVLWPVKAO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | phenyltrimethoxysilane, trimethoxy phenyl silane, silane, trimethoxyphenyl, silane, phenyltrimethoxy, unii-21tqe746s9, trimethoxysilyl benzene, benzene, trimethoxysilyl, phenyl trimethoxysilane, phenyl trimethoxy silane, phenyltri methoxy silane |
CID PubChem | 18137 |
Nom IUPAC | trimethoxy(phenyl)silane |
SMILES | CO[Si](OC)(OC)C1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11494914
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13827.14 |
25 g |
27.30€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11404924
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13827.22 |
100 g |
50.60€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11414924
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13827.36 |
500 g |
185.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Phenyltrimethoxysilane is used for nanoelectronics and material science research. It is used as crosslinking agent for silicone resin and to produce polymer organic silicon compound.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe phényltriméthoxysilane est utilisé pour la recherche nanoélectronique et en sciences des matériaux. Il est utilisé comme agent de réticulation pour la résine de silicone et pour produire du composé de silicone organique polymère.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Dessécher à température ambiante. Stocker sous un gaz inerte. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
2996-92-1 | |
198.29 | |
ZNOCGWVLWPVKAO-UHFFFAOYSA-N | |
18137 | |
CO[Si](OC)(OC)C1=CC=CC=C1 |
C9H14O3Si | |
MFCD00025689 | |
phenyltrimethoxysilane, trimethoxy phenyl silane, silane, trimethoxyphenyl, silane, phenyltrimethoxy, unii-21tqe746s9, trimethoxysilyl benzene, benzene, trimethoxysilyl, phenyl trimethoxysilane, phenyl trimethoxy silane, phenyltri methoxy silane | |
trimethoxy(phenyl)silane |
Spécification
210°C to 212°C | |
-25°C | |
C9H14O3Si | |
2937896 | |
phenyltrimethoxysilane, trimethoxy phenyl silane, silane, trimethoxyphenyl, silane, phenyltrimethoxy, unii-21tqe746s9, trimethoxysilyl benzene, benzene, trimethoxysilyl, phenyl trimethoxysilane, phenyl trimethoxy silane, phenyltri methoxy silane | |
ZNOCGWVLWPVKAO-UHFFFAOYSA-N | |
trimethoxy(phenyl)silane | |
18137 | |
97% | |
Moisture sensitive |
Phenyltrimethoxysilane | |
2996-92-1 | |
MFCD00025689 | |
86°C (186°F) | |
Reacts with water. | |
CO[Si](OC)(OC)C1=CC=CC=C1 | |
198.29 | |
198.3 | |
1.4735 | |
1.07 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335-H227
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Liquide combustible.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P280-P301+P312-P303+P361+P353-P314-P330-P370+P378q-P501c
H226-H302-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :3 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 221-066-9
missing translation for 'rtecsNumber' : VV5252000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only