Learn More
Phényltriméthoxysilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11414924
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Phenyltrimethoxysilane is used for nanoelectronics and material science research. It is used as crosslinking agent for silicone resin and to produce polymer organic silicon compound.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le phényltriméthoxysilane est utilisé pour la recherche nanoélectronique et en sciences des matériaux. Il est utilisé comme agent de réticulation pour la résine de silicone et pour produire du composé de silicone organique polymère.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Dessécher à température ambiante. Stocker sous un gaz inerte. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2996-92-1
Formule moléculaire C9H14O3Si
Poids moléculaire (g/mol) 198.29
Numéro MDL MFCD00025689
Clé InChI ZNOCGWVLWPVKAO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenyltrimethoxysilane, trimethoxy phenyl silane, silane, trimethoxyphenyl, silane, phenyltrimethoxy, unii-21tqe746s9, trimethoxysilyl benzene, benzene, trimethoxysilyl, phenyl trimethoxysilane, phenyl trimethoxy silane, phenyltri methoxy silane
CID PubChem 18137
Nom IUPAC Triméthoxy(phényl)silane
SMILES CO[Si](OC)(OC)C1=CC=CC=C1
Spécification
Point d’ébullition 210°C to 212°C
Nom chimique ou matériau Phenyltrimethoxysilane
Point de fusion -25°C
Quantité 500 g
Beilstein 2937896
Point d’éclair 86°C (186°F)
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 198.3
Pourcentage de pureté 97%
Indice de réfraction 1.4735
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 1.07