Learn More
Phosphate de phényle, sel disodique dihydrate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Phosphate de phényle, sel disodique dihydraté, 98 %, C6H5Na2O4P.2H2O, numéro CAS-66778-08-3, sodiumphénylphosphatedibasicdihydraté, 10 g, blanc, 221-917-4, 254,09, HYGROSCOPIQUE, UMRLIPYPVZYYFT-UHFFFAOYSA-N, authentique, phosphate dihydrogène de phényle ; sodium ; dihydraté, C6H5OP(O)(ONa)2.2H2O, > 300,0°C
36.80€ - 195.00€
Identifiants chimiques
CAS | 66778-08-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H5Na2O4P·2H2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 254.09 |
Numéro MDL | MFCD00149080 |
Clé InChI | UMRLIPYPVZYYFT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | sodiumphenylphosphatedibasicdihydrate |
CID PubChem | 131883070 |
Nom IUPAC | phopshate dihydrogène de phényle ; sodium ; dihydraté |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)OP(=O)(O)O.O.O.[Na].[Na] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10184690
|
Thermo Scientific Acros
211830100 |
10 g | Flacon en verre |
36.80€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10318350
|
Thermo Scientific Acros
211831000 |
100 g | Flacon en verre |
195.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
66778-08-3 | |
254.09 | |
UMRLIPYPVZYYFT-UHFFFAOYSA-N | |
131883070 | |
C1=CC=C(C=C1)OP(=O)(O)O.O.O.[Na].[Na] |
C6H5Na2O4P·2H2O | |
MFCD00149080 | |
sodiumphenylphosphatedibasicdihydrate | |
phopshate dihydrogène de phényle ; sodium ; dihydraté |
Specifications
Phenyl phosphate, disodium salt dihydrate | |
66778-08-3 | |
Blanc | |
98% | |
C6H5OP(O)(ONa)2·2H2O | |
14, 3357 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol and chloroform,insoluble in acetone and ether | |
C1=CC=C(C=C1)OP(=O)(O)O.O.O.[Na].[Na] | |
254.09 | |
254.09 | |
Solide |
98% | |
>300.0°C | |
Authentique | |
C6H5Na2O4P·2H2O | |
MFCD00149080 | |
sodiumphenylphosphatedibasicdihydrate | |
UMRLIPYPVZYYFT-UHFFFAOYSA-N | |
phopshate dihydrogène de phényle ; sodium ; dihydraté | |
131883070 | |
98% |
Safety and Handling
HYGROSCOPIC
missing translation for 'einecsNumber' : 221-917-4
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only