Learn More
Phosphate de phényle, sel disodique dihydrate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10318350
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Phosphate de phényle, sel disodique dihydraté, 98 %, C6H5Na2O4P.2H2O, numéro CAS-66778-08-3, sodiumphénylphosphatedibasicdihydraté, 10 g, blanc, 221-917-4, 254,09, HYGROSCOPIQUE, UMRLIPYPVZYYFT-UHFFFAOYSA-N, authentique, phosphate dihydrogène de phényle ; sodium ; dihydraté, C6H5OP(O)(ONa)2.2H2O, > 300,0°C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 66778-08-3
Formule moléculaire C6H5Na2O42H2O
Poids moléculaire (g/mol) 254.09
Numéro MDL MFCD00149080
Clé InChI UMRLIPYPVZYYFT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodiumphenylphosphatedibasicdihydrate
CID PubChem 131883070
Nom IUPAC phopshate dihydrogène de phényle ; sodium ; dihydraté
SMILES C1=CC=C(C=C1)OP(=O)(O)O.O.O.[Na].[Na]
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenyl phosphate, disodium salt dihydrate
Note relative au nom 98%
Point de fusion >300.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5OP(O)(ONa)2·2H2O
Quantité 100 g
Merck Index 14, 3357
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol and chloroform,insoluble in acetone and ether
Poids de la formule 254.09
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline