Learn More
Chlorure de phénoxyacétyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
23.40€ - 271.00€
Identifiants chimiques
CAS | 701-99-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H7ClO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 170.59 |
Numéro MDL | MFCD00000726 |
Clé InChI | PKUPAJQAJXVUEK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | phenoxyacetyl chloride, acetyl chloride, phenoxy, phenyloxyacetyl chloride, phenoxyacetylchloride, phenoxyacetic acid chloride, acetyl chloride, 2-phenoxy, pac-cl, phenoxylacetylchloride, 2-phenoxyacetylchloride, phenoxy acetyl chloride |
CID PubChem | 69703 |
Nom IUPAC | Chlorure de 2-phénoxyacétyle |
SMILES | ClC(=O)COC1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10323772
|
Thermo Scientific Acros
169940100 |
10 g | Flacon en verre |
23.40€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10572381
|
Thermo Scientific Acros
169940500 |
50 g | Flacon en verre |
80.70€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10357540
|
Thermo Scientific Acros
169942500 |
250 g | Flacon en verre |
271.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
701-99-5 | |
170.59 | |
PKUPAJQAJXVUEK-UHFFFAOYSA-N | |
69703 | |
ClC(=O)COC1=CC=CC=C1 |
C8H7ClO2 | |
MFCD00000726 | |
phenoxyacetyl chloride, acetyl chloride, phenoxy, phenyloxyacetyl chloride, phenoxyacetylchloride, phenoxyacetic acid chloride, acetyl chloride, 2-phenoxy, pac-cl, phenoxylacetylchloride, 2-phenoxyacetylchloride, phenoxy acetyl chloride | |
Chlorure de 2-phénoxyacétyle |
Spécification
Phenoxyacetyl chloride | |
701-99-5 | |
1.2300g/mL | |
108°C | |
98% | |
C6H5OCH2COCl | |
MFCD00000726 | |
1.23 | |
Solubility in water: reacts | |
ClC(=O)COC1=CC=CC=C1 | |
170.59 | |
170.6 | |
Liquide |
98% | |
Jaune à marron | |
225°C to 226°C | |
Authentique | |
C8H7ClO2 | |
1.5324 to 1.5344 | |
06, 162 | |
phenoxyacetyl chloride, acetyl chloride, phenoxy, phenyloxyacetyl chloride, phenoxyacetylchloride, phenoxyacetic acid chloride, acetyl chloride, 2-phenoxy, pac-cl, phenoxylacetylchloride, 2-phenoxyacetylchloride, phenoxy acetyl chloride | |
PKUPAJQAJXVUEK-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de 2-phénoxyacétyle | |
69703 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
Réagit violemment au contact de l’eau.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 211-862-4
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Phenoxyacetyl chloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.