Learn More
Chlorure de phénoxyacétyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10357540
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 701-99-5
Formule moléculaire C8H7ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 170.59
Numéro MDL MFCD00000726
Clé InChI PKUPAJQAJXVUEK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenoxyacetyl chloride, acetyl chloride, phenoxy, phenyloxyacetyl chloride, phenoxyacetylchloride, phenoxyacetic acid chloride, acetyl chloride, 2-phenoxy, pac-cl, phenoxylacetylchloride, 2-phenoxyacetylchloride, phenoxy acetyl chloride
CID PubChem 69703
Nom IUPAC Chlorure de 2-phénoxyacétyle
SMILES ClC(=O)COC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenoxyacetyl chloride
Note relative au nom 98%
Couleur Jaune à marron
Densité 1.2300g/mL
Point d’ébullition 225°C to 226°C
Point d’éclair 108°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5OCH2COCl
Indice de réfraction 1.5324 to 1.5344
Quantité 250 g
Beilstein 06, 162
Gravité spécifique 1.23
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Poids de la formule 170.6
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenoxyacetyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.