Learn More
Indicateur rouge de phénol, réactif ACS, Honeywell™ Fluka™
Indicateur, réactif ACS
63.84€ - 330.83€
Identifiants chimiques
CAS | 143-74-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C19H14O5S |
Poids moléculaire (g/mol) | 354.38 |
Numéro MDL | MFCD00003552 |
Clé InChI | BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | Phenolsulfonphthalein |
CID PubChem | 4766 |
ChEBI | CHEBI:31991 |
Nom IUPAC | 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-3H-2,1λ⁶-benzoxathiole-1,1-dione |
SMILES | OC1=CC=C(C=C1)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15653830
|
Honeywell-Fluka
32661-10G |
10 g | Bouteille en verre |
63.84€
10g |
Expédition estimée: 19-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15663830
|
Honeywell-Fluka
32661-25G |
25 g | Bouteille en verre |
88.88€
25g |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15643830
|
Honeywell-Fluka
32661-100G |
100 g | Bouteille en verre |
330.83€
100g |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
143-74-8 | |
354.38 | |
BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N | |
4766 | |
3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-3H-2,1λ⁶-benzoxathiole-1,1-dione |
C19H14O5S | |
MFCD00003552 | |
Phenolsulfonphthalein | |
CHEBI:31991 | |
OC1=CC=C(C=C1)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1 |
Spécification
Phenol Red | |
C19H14O5S | |
NONH for all modes of transport | |
Phenolsulfonphthalein | |
OC1=CC=C(C=C1)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1 | |
354.38 | |
CHEBI:31991 | |
Réactif ACS | |
Rouge |
143-74-8 | |
MFCD00003552 | |
326470 | |
BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N | |
3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-3H-2,1λ⁶-benzoxathiole-1,1-dione | |
4766 | |
354.38g/mol | |
6.8 to 8.2 (yellow to red) | |
Powder |
Sécurité et traitement
P261-P305 + P351 + P338
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 205-609-7
missing translation for 'rtecsNumber' : SJ7490000