Learn More
Indicateur rouge de phénol, réactif ACS, Honeywell™ Fluka™
Code produit. 15643830
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Indicateur, réactif ACS
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 143-74-8
Formule moléculaire C19H14O5S
Poids moléculaire (g/mol) 354.38
Numéro MDL MFCD00003552
Clé InChI BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Phenolsulfonphthalein
CID PubChem 4766
ChEBI CHEBI:31991
Nom IUPAC 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-3H-2,1λ⁶-benzoxathiole-1,1-dione
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenol Red
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 326470
Poids de la formule 354.38g/mol
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Bouteille en verre
Intervalle de transition visuelle 6.8 to 8.2 (yellow to red)
Couleur Rouge
Quantité 100 g
Forme physique Poudre