Learn More
Sel de sodium de phénol-indo-2,6-dichlorophénol, pur, Fisher Chemical
Sel de sodium du dichloro-2,6 indophénol, pur, Fisher Chemical, Quantité :5 g, CAS :620-45-1, vert, Formule moléculaire :C12H6Cl2NNaO2, poids moléculaire :290.075, emballage :Cuve en verre
30.80€ - 69.45€
Identifiants chimiques
CAS | 620-45-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H6Cl2NNaO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 290.07 |
Numéro MDL | MFCD00150014 |
Clé InChI | FHLDWQLHDYCXKI-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | 2,6-dichloroindophenol sodium salt, 2,6-dichlorophenolindophenol sodium salt, tillman's reagent, tillman's reagenz, dichlorphenol-indophenolnatrium, 2,6-dichloroindophenol sodium, unii-kad7q8xo1y, sodium 2,6-dichloroindophenol, sodium 2,6-dichloroindophenolate, 2,6-dichloroindophenol, sodium salt |
CID PubChem | 23697355 |
ChEBI | CHEBI:948 |
SMILES | [Na+].[O-]C1=C(Cl)C=C(C=C1Cl)N=C1C=CC(=O)C=C1 |
Description
Sel de sodium du dichloro-2,6 indophénol, pur, Fisher Chemical, Quantité :5 g, CAS :620-45-1, vert, Formule moléculaire :C12H6Cl2NNaO2, poids moléculaire :290.075, emballage :Cuve en verre
Identifiants chimiques
620-45-1 | |
290.07 | |
FHLDWQLHDYCXKI-UHFFFAOYSA-M | |
23697355 | |
[Na+].[O-]C1=C(Cl)C=C(C=C1Cl)N=C1C=CC(=O)C=C1 |
C12H6Cl2NNaO2 | |
MFCD00150014 | |
2,6-dichloroindophenol sodium salt, 2,6-dichlorophenolindophenol sodium salt, tillman's reagent, tillman's reagenz, dichlorphenol-indophenolnatrium, 2,6-dichloroindophenol sodium, unii-kad7q8xo1y, sodium 2,6-dichloroindophenol, sodium 2,6-dichloroindophenolate, 2,6-dichloroindophenol, sodium salt | |
CHEBI:948 |
Spécification
620-45-1 | |
Solide en poudre | |
MFCD00150014 | |
FHLDWQLHDYCXKI-UHFFFAOYSA-M | |
sodium ;4-[(3,5-dichloro-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)amino]phénolate | |
23697355 | |
325.9701g/mol |
Vert | |
C12H6Cl2NNaO2 | |
2,6-dichloroindophenol sodium salt, 2,6-dichlorophenolindophenol sodium salt, tillman's reagent, tillman's reagenz, dichlorphenol-indophenolnatrium, 2,6-dichloroindophenol sodium, unii-kad7q8xo1y, sodium 2,6-dichloroindophenol, sodium 2,6-dichloroindophenolate, 2,6-dichloroindophenol, sodium salt | |
[Na+].[O-]C1=C(Cl)C=C(C=C1Cl)N=C1C=CC(=O)C=C1 | |
290.07 | |
CHEBI:948 | |
Cuve en verre |