Learn More
Sel de sodium de phénol-indo-2,6-dichlorophénol, pur, Fisher Chemical
Code produit. 10497450
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Sel de sodium du dichloro-2,6 indophénol, pur, Fisher Chemical, Quantité :5 g, CAS :620-45-1, vert, Formule moléculaire :C12H6Cl2NNaO2, poids moléculaire :290.075, emballage :Cuve en verre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 620-45-1
Formule moléculaire C12H6Cl2NNaO2
Poids moléculaire (g/mol) 290.07
Numéro MDL MFCD00150014
Clé InChI FHLDWQLHDYCXKI-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 2,6-dichloroindophenol sodium salt, 2,6-dichlorophenolindophenol sodium salt, tillman's reagent, tillman's reagenz, dichlorphenol-indophenolnatrium, 2,6-dichloroindophenol sodium, unii-kad7q8xo1y, sodium 2,6-dichloroindophenol, sodium 2,6-dichloroindophenolate, 2,6-dichloroindophenol, sodium salt
CID PubChem 23697355
ChEBI CHEBI:948
SMILES [Na+].[O-]C1=C(Cl)C=C(C=C1Cl)N=C1C=CC(=O)C=C1
Spécification
Couleur Vert
Forme physique Solide en poudre
Quantité 1 g
Nom IUPAC sodium ;4-[(3,5-dichloro-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)amino]phénolate
Poids de la formule 325.9701g/mol
Conditionnement Cuve en verre