Learn More
Phénol, cristaux fondus, blanc, bioréactif ultra-pur, J.T. Baker™
Réactifs de haute pureté testés pour une utilisation dans des applications biotechnologiques, telles que l’électrophorèse et la chromatographie liquide
143.00€ - 415.00€
Identifiants chimiques
CAS | 108-95-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H6O |
Poids moléculaire (g/mol) | 94.11 |
Numéro MDL | MFCD00002143 |
Clé InChI | ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol |
CID PubChem | 996 |
ChEBI | CHEBI:15882 |
Nom IUPAC | phénol |
SMILES | OC1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15578224
|
Avantor J.T.Baker
4056-00 |
100 g | Boîte en acier | N/A | |||||
15588224
|
Avantor J.T.Baker
4056-01 |
500 g | Boîte en acier |
415.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Pour l’extraction d’acides nucléiques et les applications de biologie moléculaire
Identifiants chimiques
108-95-2 | |
94.11 | |
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N | |
996 | |
phénol |
C6H6O | |
MFCD00002143 | |
carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol | |
CHEBI:15882 | |
OC1=CC=CC=C1 |
Spécification
Phenol | |
Blanc | |
C6H6O | |
1L = 1.06kg | |
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N | |
phénol | |
996 | |
94.11 | |
Cristaux fondus |
108-95-2 | |
79.00°C | |
MFCD00002143 | |
carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol | |
OC1=CC=CC=C1 | |
94.11 | |
CHEBI:15882 | |
Bioréactif ultra-pur |