Learn More
Phénol, cristaux fondus, blanc, bioréactif ultra-pur, J.T. Baker™
Code produit. 15578224
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Boîte en acier
Réactifs de haute pureté testés pour une utilisation dans des applications biotechnologiques, telles que l’électrophorèse et la chromatographie liquide
    Pour l’extraction d’acides nucléiques et les applications de biologie moléculaire
Identifiants chimiques
CAS 108-95-2
Formule moléculaire C6H6O
Poids moléculaire (g/mol) 94.11
Numéro MDL MFCD00002143
Clé InChI ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol
CID PubChem 996
ChEBI CHEBI:15882
Nom IUPAC phénol
SMILES OC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenol
Couleur Blanc
Point d’éclair 79.00°C
Conditionnement Boîte en acier
Quantité 100 g
Gravité spécifique 1L = 1.06kg
Poids de la formule 94.11
Qualité Bioréactif ultra-pur
Forme physique Cristaux fondus