Learn More
Cristaux détachés de phénol, certifiés AR, pour analyse, conformes aux spécifications analytiques de Ph.Eur., BP, USP, Fisher Chemical
C6H6O, numéro CAS-108-95-2, oxybenzène, hydroxybenzène, acide carbolique, hydroxyde de phényle, monophénol, hydrate de phényle, acide phénique, acide phénylique, alcool phénylique, benzénol, 1 kg, 182°C, CHEBI:15882, incolore à blanc, 94,11 g/mol, ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N, 39°C, 2143, 94,113
105.00€ - 218.00€
Identifiants chimiques
CAS | 108-95-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H6O |
Poids moléculaire (g/mol) | 94.11 |
Numéro MDL | MFCD00002143 |
Clé InChI | ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol |
CID PubChem | 996 |
ChEBI | CHEBI:15882 |
Nom IUPAC | phenol |
SMILES | OC1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10734381
|
Fisher Chemical
P/2360/53 |
500 g |
105.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10569380
|
Fisher Chemical
P/2360/60 |
1 kg |
147.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10345810
|
Fisher Chemical
P/2360/61 |
2 kg |
218.00€
2kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
C6H6O, numéro CAS-108-95-2, oxybenzène, hydroxybenzène, acide carbolique, hydroxyde de phényle, monophénol, hydrate de phényle, acide phénique, acide phénylique, alcool phénylique, benzénol, 1 kg, 182°C, CHEBI:15882, incolore à blanc, 94,11 g/mol, ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N, 39°C, 2143, 94,113
Identifiants chimiques
108-95-2 | |
94.11 | |
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N | |
996 | |
phenol |
C6H6O | |
MFCD00002143 | |
carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol | |
CHEBI:15882 | |
OC1=CC=CC=C1 |
Spécification
Phenol Detached Crystals | |
39°C | |
6 | |
Récipient de poudre en plastique | |
MFCD00002143 | |
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N | |
phenol | |
996 | |
3.437 mPaS (50°C) | |
0.4mbar at 20°C |
108-95-2 | |
Incolore à blanc | |
182°C | |
C6H6O | |
carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol | |
OC1=CC=CC=C1 | |
94.11 | |
CHEBI:15882 | |
94.11g/mol | |
Solide cristallin |