Learn More
Cristaux détachés de phénol, certifiés AR, pour analyse, conformes aux spécifications analytiques de Ph.Eur., BP, USP, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2 kg
Description
C6H6O, numéro CAS-108-95-2, oxybenzène, hydroxybenzène, acide carbolique, hydroxyde de phényle, monophénol, hydrate de phényle, acide phénique, acide phénylique, alcool phénylique, benzénol, 1 kg, 182°C, CHEBI:15882, incolore à blanc, 94,11 g/mol, ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N, 39°C, 2143, 94,113
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Phenol Detached Crystals |
Point de fusion | 39°C |
Couleur | Incolore à blanc |
pH | 6 |
Point d’ébullition | 182°C |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Quantité | 2 kg |
Viscosité | 3.437 mPaS (50°C) |
Poids de la formule | 94.11g/mol |
Tension de vapeur | 0.4mbar at 20°C |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Phenol
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P350-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver avec précaution et abondamment à l'eau et au savon.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ A§.