Learn More
Alcool phénétylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
23.62€ - 401.00€
Identifiants chimiques
CAS | 60-12-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H10O |
Poids moléculaire (g/mol) | 122.17 |
Numéro MDL | MFCD00002886 |
Clé InChI | WRMNZCZEMHIOCP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | phenethyl alcohol, benzeneethanol, phenylethyl alcohol, benzyl carbinol, phenylethanol, phenethanol, 2-phenylethyl alcohol, 2-phenyl-ethanol, beta-phenylethanol, 2-phenylethan-1-ol |
CID PubChem | 6054 |
ChEBI | CHEBI:49000 |
SMILES | OCCC1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10133230
|
Thermo Scientific Acros
130180050 |
5 mL | Flacon en verre |
23.62€
5mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10246563
|
Thermo Scientific Acros
130181000 |
100 mL | Flacon en verre |
25.02€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10521784
|
Thermo Scientific Acros
130182500 |
250 mL | Flacon en verre |
32.86€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10123230
|
Thermo Scientific Acros
130180010 |
1 L | Flacon en verre |
66.13€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10562141
|
Thermo Scientific Acros
130180025 |
2.5 L | Flacon en verre |
149.75€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10792754
|
Thermo Scientific Acros
130180100 |
10 L | Récipient en plastique |
401.00€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
60-12-8 | |
122.17 | |
WRMNZCZEMHIOCP-UHFFFAOYSA-N | |
6054 | |
OCCC1=CC=CC=C1 |
C8H10O | |
MFCD00002886 | |
phenethyl alcohol, benzeneethanol, phenylethyl alcohol, benzyl carbinol, phenylethanol, phenethanol, 2-phenylethyl alcohol, 2-phenyl-ethanol, beta-phenylethanol, 2-phenylethan-1-ol | |
CHEBI:49000 |
Spécification
Phenethyl alcohol | |
-27.0°C | |
1.0200g/mL | |
102°C | |
98.5% min. (GC) | |
C6H5CH2CH2OH | |
MFCD00002886 | |
15, 7338 | |
phenethyl alcohol, benzeneethanol, phenylethyl alcohol, benzyl carbinol, phenylethanol, phenethanol, 2-phenylethyl alcohol, 2-phenyl-ethanol, beta-phenylethanol, 2-phenylethan-1-ol | |
WRMNZCZEMHIOCP-UHFFFAOYSA-N | |
2-phényléthanol | |
6054 | |
7.58 mPa.s (25°C) | |
99% |
60-12-8 | |
Incolore | |
219.0°C | |
Authentique | |
C8H10O | |
1.5300 to 1.5350 | |
06, 478 | |
1.02 | |
Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether | |
OCCC1=CC=CC=C1 | |
122.17 | |
CHEBI:49000 | |
122.17 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une grave irritation oculaire.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
EN CAS D’INGESTION
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 200-456-2
RUO – Research Use Only